Imprimer
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO421930250EA 76.7 EUR
ACRO421930250 ACRO421930050
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide
2-Isopropyl-N,2,3-triméthylbutanamide
Formule: C₁₀H₂₁NO
Poids moléculaire: 171,28 g/mol
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130070
Numéro CAS: 51115-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %