Huile silicone, 475 -525 mm²/s (25°C) for melting point and boiling point apparatuses
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Point de fusion:
-50 °C Densité: 0,96 Point éclair: 300 °C |
Numéro MDL:
MFCD00132673 Numéro CAS: 68083-14-7 |