Imprimer
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride, hydraté 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO166920010EA 51.8 EUR
ACRO166920010 ACRO166920250
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride, hydraté 95%
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
Appearance: Cream to light brown Powder
Formule: C₁₂H₁₅NO.HCl.xH₂O
Poids moléculaire: 225,72 g/mol
Point de fusion: 170…176 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150096
Numéro CAS: 50606-58-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 98 to 102 % (on dry substance)
Water ≤8 % (K.F.)
GC ≥94 % (on free base)