(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Appearance: White to almost white Crystalline powder
Formule:
C₉H₁₃NO₂·HCl Point de fusion: 140…145 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012605 Numéro CAS: 61-76-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 145 °C |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 105 °C) |
Specific optical rotation | -43° to -47° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O) (on dried substance) |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (On dried substance) |