Imprimer

1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine 97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

ACRO357910010EA 76.4 EUR
ACRO357910010
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine 97%
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine

Appearance: White to light beige Crystalline powder

Formule: C₂H₄N₄O
Poids moléculaire: 100,08 g/mol
Point de fusion: 178…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00138084
Numéro CAS: 17220-38-1

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 183 °C
HPLC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR