Imprimer
Dodecacarbonyltriiron 99% stabilisé
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO209290250EA 377 EUR
ACRO209290250 ACRO209290050
Dodecacarbonyltriiron 99% stabilisé
Dodecacarbonyltriiron
Formule: C₁₂Fe₃O₁₂
Poids moléculaire: 503,66 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00135617
Numéro CAS: 17685-52-8
UN: 3178
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Stabilizer 1 to 10 % methanol
Titration with Na2S2O3 ≥98.5 %