Imprimer
2-Piperazinone 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO398710050EA 314 EUR
ACRO398710050 ACRO398710010
2-Piperazinone 95%
2-Piperazinone
Formule: C₄H₈N₂O
Poids moléculaire: 100,12 g/mol
Point de fusion: 132…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318687
Numéro CAS: 5625-67-2
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %