Imprimer
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
399071000.EA 303 EUR
399071000.
4-Thioanisolemagnesium bromide 0.5 M dans le THF, AcroSeal™
4-Thioanisolemagnesium bromide
Formule: C₇H₇BrMgS
Point éclair: <–17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 18620-04-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.4 to 0.6 M