Imprimer
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO399790050EA 105 EUR
ACRO399790050
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
5-Bromo-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: White to pink to light brown Powder
Formule: C₉H₆BrNO
Poids moléculaire: 224,06 g/mol
Point de fusion: 205…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152016
Numéro CAS: 877-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to pink to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 207 °C
HPLC ≥96.0 %