2-Chloronicotinoyl chloride 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃Cl₂NO Poids moléculaire: 176,00 g/mol Point d'ébullition: 89…91 °C (1 mmHg) Point de fusion: 38…39 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051677 Numéro CAS: 49609-84-9 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to light beige Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥96.0 % (derivatized) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |