Imprimer
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO397580050EA 281 EUR
ACRO397580050
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine 98+%
(S)-(+)-1-Boc-3-hydroxypyrrolidine
Formule: C₉H₁₇NO₃
Point de fusion: 60…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01317839
Numéro CAS: 101469-92-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Specific optical rotation +21° to +26° (20°C, 589 nm) (C=1, in Methanol)