Imprimer
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO427340050EA 164 EUR
ACRO427340050
3,5-Dimethoxybenzyl bromide 95%
3,5-Dimethoxybenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO₂
Poids moléculaire: 231,0864 g/mol
Point de fusion: 69…70 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321368
Numéro CAS: 877-88-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
HPLC ≥94 %