Imprimer
Lecteur de codes-barres, VisionMate™ High Speed
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MATR312800EA 12590 EUR
MATR312800
Lecteur de codes-barres, VisionMate™ High Speed
Le lecteur de code-barres VisionMate™ High Speed décode instantanément les codes-barres 2D des tubes et partage les données en continu avec votre LIMS ou votre base de données.
  • Lit instantanément les tubes à code-barres 2D dans les formats 24, 48, 96 et 384, sans logiciel ni réglage
  • Peut être utilisé sur une paillasse ou dans des plateformes robotisées à température ambiante et jusqu'à –40 °C
  • Empêche l'accumulation de givre sur la surface de lecture à des températures basses
  • Le logiciel reconnaît automatiquement les formats de tubes et s'adapte aux paramètres de lecture optimaux
  • L'interface utilisateur graphique offre de multiples options pour la visualisation et la sortie des données en 2D dans une gamme de formats de fichiers
  • Méthode de transfert des données : CSV, PDF, EXCEL, ODBC, TCP/IP
Lecture rapide des portoirs de tubes aux formats 24, 48, 96 et 384 sans aucune programmation de l'utilisateur. Désormais doté d'un lecteur de code-barres linéaire standard qui se fixe magnétiquement au boîtier du lecteur, l'appareil peut suivre simultanément des portoirs de tubes en lisant un code-barres linéaire placé ou gravé sur le côté du portoir. Le lecteur VisionMate High Speed peut être intégré à votre plateforme robotique.
Un complément parfait aux offres de tubes à codes-barres 2D Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc™, le lecteur VisionMate High Speed offre une flexibilité et une compatibilité de processus précieuses dans les flux de stockage dans les environnements de découverte de médicaments, de stockage biologique ou génomique.
Vitesse: Moins de 1 seconde/piste
Capacité de décodage : 1 portoir, 1 tube ou code 2D (en mode tube simple)
Poids: 3,7 kg
l×p×h : 130×180×185 mm
Informations de livraison: Fourni avec un CD d'installation, un manuel imprimé, trois cordons d'alimentation adaptés à une utilisation aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, et un accessoire USB 2 AB-1860v4 lecteur magnétique 1D.