Imprimer
Votre recherche pour: Étalons organiques
8 006  résultat(s)
SearchResultCount:"8006"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (PHR1013-1G)
Fournisseur: Merck
Description: Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and co...
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (PHR1304-1G)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Butylated hydroxyanisole
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (PHR1222-500MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Chlorhexidine acetate
UOM: 1 * 500 mg
Référence Produit: (67261-100MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Bis(2-ethylhexyl) phthalate
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (32526-100MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Eprinomectin
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (PHR1499-500MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Flurbiprofen
UOM: 1 * 500 mg
Référence Produit: (95426-1ML)
Fournisseur: Merck
Description: (−)-α-Bisabolol is a monocyclic sesquiterpene alcohol naturally found in the essential oil of different plants like Vanillosmopsis erythropappa...
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (68633-25MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, 1,3-Dinonadecanoin
UOM: 1 * 25 mg
Référence Produit: (44041-250MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Amyl salicylate, ≥98,0% (GC)
UOM: 1 * 250 mg
Référence Produit: (PHR1526-1G)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Dexamethasone
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (CRM40448)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Limonene solution, Ampoule of 1 ml
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (IMPN-007-04-1M)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Naloxone N-oxide solution, ampule of 1 mL
UOM: 1 * 1 mL
Référence Produit: (PHR1276-1G)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Niacin (Nicotinic Acid)
UOM: 1 * 1 g
Référence Produit: (63627-100MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Syringic acid, ≥98,0% (HPLC)
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (93791-50MG)
Fournisseur: Merck
Description: Organic Standard, Allantoin, ≥98,0% (HPLC)
UOM: 1 * 50 mg
Fournisseur: Merck
Description: (+)-Terpinen-4-ol is an important constituent of tea tree oil, possessing antimycotic activity, which can be extracted from the leaves and flowers of ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 8 006
no targeter for Bottom