Imprimer
Votre recherche pour: Analyseurs de texture
7  résultat(s)
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Industrial Physics
Description: These hardness tests are pocket instruments for testing the hardness and wear/scratch resistance of materials such as coatings, lacquers, plastics or ...
Référence Produit: (LLOYTAPLUS)
Fournisseur: LLOYD INSTRUMENTS
Description: The TAPlus is designed for performing rapid, detailed texture analysis tests on applications up to 102 kg (1 kN, 225 lbs.).
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LLOYLR10/01/3052)
Fournisseur: LLOYD INSTRUMENTS
Description: La machine de test avancé LR10KPlus de matériaux intègre une gamme complète de fonctions pour les tests de routine ou complexes jusqu'à 10 kN.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LLOYTA1S/S/C/230V)
Fournisseur: LLOYD INSTRUMENTS
Description: The TA1 is designed for performing rapid, detailed texture analysis tests on applications up to 1 kN (225 lbf).
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (LLOYLFSLXAEU)
Fournisseur: LLOYD INSTRUMENTS
Description: This testing machine is used for force measurement and material testing applications up to 1 kN. The machine uses interchangeable XLC Series load cell...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (619-0001)
Fournisseur: AMETEK
Description: The QTS-25 is a rugged benchtop instrument designed for the measurement of texture properties in production environments. It can operate in stand-alon...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (619-0025)
Fournisseur: AMETEK
Description: Cette gamme de texturomètres permet la mesure rapide et précise des propriétés de texture. Les instruments conviennent aux tests de contrôle en cours ...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom