Imprimer
4-(Methylthio)phenol 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO127130250EA 164 EUR
ACRO127130250
4-(Methylthio)phenol 97%
4-(Methylthio)phenol
Formule: C₇H₈OS
Poids moléculaire: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 153…156 °C (20Torr)
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002351
Numéro CAS: 1073-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)