Imprimer
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO202710500EA 470 EUR
ACRO202710500 ACRO202710100
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI) 98%
Dichlorhydrate de Diamidino-4',6-phénylindole-2 (DAPI)
Formule: C₁₆H₁₅N₅·2HCl
Poids moléculaire: 350,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012681
Numéro CAS: 28718-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Solubility (1 % in water) Clear
HPLC ≥97.5 %
Nitrogen (N) ≥18 % (Elemental analysis)