1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄₀H₈₀NO₈P Poids moléculaire: 734,05 g/mol Point de fusion: 229…229,5 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00036903 Numéro CAS: 63-89-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | +6° to +8° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |