Imprimer
L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO303240050EA 54.2 EUR
ACRO303240050 ACRO303240250
L-Cysteine methyl ester hydrochloride 98%
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂S·HCl
Poids moléculaire: 171,7 g/mol
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038998
Numéro CAS: 18598-63-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -1.5° to -3.2° (20°C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)