Imprimer
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO371690050EA 148 EUR
ACRO371690050 ACRO371690010
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate 98%
Benzyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 203,241 g/mol
Point d'ébullition: 133…137 °C (,6 mmHg)
Densité: 1,132 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01863559
Numéro CAS: 31970-04-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %