Imprimer
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO384870050EA 132 EUR
ACRO384870050 ACRO384870010
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 229,3 g/mol
Point de fusion: 149…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076999
Numéro CAS: 84358-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %