4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₃NO Poids moléculaire: 115,1735 g/mol Point d'ébullition: 75…76 °C (18 mmHg) Densité: 1,02 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02179435 Numéro CAS: 130290-79-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |