Imprimer

4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 97%

Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

ACRO399240050EA 171 EUR
ACRO399240050
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde 97%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₉NO
Poids moléculaire: 183,21
Point de fusion: 51…53 °C
Point éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863537
Numéro CAS: 127406-56-8

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 54 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR