Imprimer
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO399860050EA 116 EUR
ACRO399860050
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 97%
6-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₁H₁₁BO₃
Poids moléculaire: 202,02 g/mol
Point de fusion: >295 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093087
Numéro CAS: 156641-98-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Authentic
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure