Imprimer
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO429720050EA 96.6 EUR
ACRO429720050
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride 97%
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Formule: C₄H₁₂ClN₅
Poids moléculaire: 165,625 g/mol
Point de fusion: 218…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012582
Numéro CAS: 1115-70-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 224 °C
HPLC ≥96.0 %