4-Nitro-1H-pyrazole 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₃H₃N₃O₂ Poids moléculaire: 113,0800 g/mol Point de fusion: 161…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00159626 Numéro CAS: 2075-46-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 160 to 165 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
UV transmittance | ≥99 % (c=0.01M water, 254 nm) |