1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂H₂₁BO₂ Poids moléculaire: 208,1049 g/mol Point d'ébullition: 125 °C (,2 mmHg) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663845 Numéro CAS: 141091-37-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to tan Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
GC | ≥95 % |