Imprimer
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO430650050EA 260 EUR
ACRO430650050
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BFO₂
Poids moléculaire: 153,95 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095047
Numéro CAS: 163517-62-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %