Imprimer
Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO433150100EA 419 EUR
ACRO433150100
Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride 97%
Ethyl-2-hydrazinylacetate hydrochloride
Formule: C₄H₁₁ClN₂O₂
Poids moléculaire: 154,594 g/mol
Point de fusion: 147…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012923
Numéro CAS: 6945-92-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 151 °C
Titration Argentometric ≥96.0 to ≤104.0 %