2-(Carbobenzoxyamino)-1-ethanol 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₃NO₃ Poids moléculaire: 195,22 g/mol Point d'ébullition: 170 °C (,5Torr) Point de fusion: 61…64 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191060 Numéro CAS: 77987-49-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 65 °C |
HPLC | ≥97.5 % |