4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈BFO₂ Poids moléculaire: 153,95 g/mol Point de fusion: 215,4…217.3 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863527 Numéro CAS: 139911-27-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |