Imprimer
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO435530050EA 324 EUR
ACRO435530050 ACRO435530010
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride 98%
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Formule: C₆H₉BClNO₂
Poids moléculaire: 173,41 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191748
Numéro CAS: 85006-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Elemental Analysis 40.52 to 42.60 % C
Elemental Analysis 7.88 to 8.28 % N