Imprimer
Butyltrichlorosilane 99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichloro(butyl)silane
ACRO435600250EA 132 EUR
ACRO435600250
Butyltrichlorosilane 99%
Butyltrichlorosilane
Formule: C₄H₉Cl₃Si
Poids moléculaire: 191,56 g/mol
Point d'ébullition: 132…134 °C (1013 hPa)
Densité: 1,161 g/cm³
Point éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013605
Numéro CAS: 7521-80-4
UN: 1747
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %