(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Poids moléculaire: 200,28 Point de fusion: 104,4…104.5 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03093383 Numéro CAS: 216854-23-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -2.5° to -3.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |