Imprimer
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO438020010EA 176 EUR
ACRO438020010 ACRO438020050
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-amino-6,7-dihydrothiazolo[5,4-c]pyridine-5(4H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇N₃O₂S
Poids moléculaire: 255,336 g/mol
Point de fusion: 223,5…224.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448157
Numéro CAS: 365996-05-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %