Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO438260050EA 278 EUR
ACRO438260050
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid 97%
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₂S
Poids moléculaire: 182,24 g/mol
Point de fusion: 196,1…202.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464469
Numéro CAS: 40133-07-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C
HPLC ≥96.0 %