4-Acryloylmorpholine 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 141,17 g/mol Point d'ébullition: 158 °C (50 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,122 g/cm³ Point éclair: 113 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00047413 Numéro CAS: 5117-12-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤2.50 % |
GC | ≥96.0 % |