Imprimer
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO439790250EA 184 EUR
ACRO439790250
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
Poids moléculaire: 279,96 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078664
Numéro CAS: 19614-12-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %