Imprimer

4-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]nitrobenzene 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

ACRO440070050EA 174 EUR
ACRO440070050 ACRO440070250
4-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]nitrobenzene 95%
4-[2-(Trimethylsilyl)ethoxycarbonyloxy]nitrobenzene
Formule: C₁₂H₁₇NO₅Si
Poids moléculaire: 283,36 g/mol
Point de fusion: 38…39 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042930
Numéro CAS: 80149-80-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 35 to 40 °C
GC ≥94.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR