Imprimer
2-Phényléthanamine, chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO441910250EA 101 EUR
ACRO441910250
2-Phényléthanamine, chlorhydrate 98%
2-Phényléthanamine, chlorhydrate
Formule: C₈H₁₁N
Poids moléculaire: 157,64 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012893
Numéro CAS: 156-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure