Imprimer
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO444610010EA 338 EUR
ACRO444610010
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole 97%
6-Bromo-2-methyl-2H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Point de fusion: 85…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09870048
Numéro CAS: 590417-95-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure