Imprimer
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO444670010EA 230 EUR
ACRO444670010
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Carboxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₄
Poids moléculaire: 262,1093 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038755
Numéro CAS: 797755-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 168 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure