Imprimer
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh pour l'analyse de traces de métaux
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO448330250EA 132 EUR
ACRO448330250 ACRO448330050
Potassium wolframate 99.95% -100 mesh pour l'analyse de traces de métaux
Potassium wolframate
Formule: K₂O₄W
Poids moléculaire: 326,03 g/mol
Point de fusion: 921 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049668
Numéro CAS: 7790-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.05 %