Imprimer
Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO449570050EA 363 EUR
ACRO449570050 ACRO449570010
Isoquinoline-1-carbonitrile 98%
Isoquinoline-1-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Poids moléculaire: 154,17 g/mol
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134166
Numéro CAS: 1198-30-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 92 °C
GC ≥97.5 %