Imprimer
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO451420010EA 134 EUR
ACRO451420010
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-3-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₂F₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226536
Numéro CAS: 1186194-75-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %