Imprimer
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO451490050EA 410 EUR
ACRO451490050
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Bromophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆BrClO₂S
Poids moléculaire: 269,5433 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973454
Numéro CAS: 53531-69-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 121 °C
HPLC ≥94.0 %