Imprimer

3,6-Diphényl-1,2,4,5-tétrazine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

ACRO453230050EA 261 EUR
ACRO453230050 ACRO453230010
3,6-Diphényl-1,2,4,5-tétrazine 98%
3,6-Diphényl-1,2,4,5-tétrazine
Formule: C₁₄H₁₀N₄
Poids moléculaire: 234,26 g/mol
Point de fusion: 196…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023646
Numéro CAS: 6830-78-0

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance Red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR