Imprimer
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO454130010EA 543 EUR
ACRO454130010
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 75…76,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08273918
Numéro CAS: 57489-77-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %