Imprimer
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO454800010EA 89.3 EUR
ACRO454800010
1-Boc-4-(methylamino)piperidine 95%
1-Boc-4-(methylamino)piperidine
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 214,3046 g/mol
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02259411
Numéro CAS: 147539-41-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure