Imprimer
2-Pyridinesulphonic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO455760050EA 131 EUR
ACRO455760050
2-Pyridinesulphonic acid 97%
2-Pyridinesulphonic acid
Formule: C₅H₅NO₃S
Poids moléculaire: 159,1631 g/mol
Point de fusion: 244…249 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234080
Numéro CAS: 15103-48-7
UN: 2585
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to tan Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 245 to 252 °C
HPLC ≥96.0 %